Principaux documents
ENA117737970
Enamine
1-(3-methylphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
100 MG
272,50 €
250 MG
368,70 €
500 MG
555,90 €
1 G
700,20 €
2.5 G
1 421,70 €
5 G
2 764,60 €
10 G
5 352,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-28291-100MG
272,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
272,50 €
250 MG
368,70 €
500 MG
555,90 €
1 G
700,20 €
2.5 G
1 421,70 €
5 G
2 764,60 €
10 G
5 352,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-28291-100MG
272,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12(11(13)14)6-3-7-12/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SSPYKVRECSNVLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28291
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28291