Principaux documents
ENA116261656
Enamine
cyanomethyl 3-sulfamoylbenzoate
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-27183-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27183-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
cyanomethyl 3-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8N2O4S/c10-4-5-15-9(12)7-2-1-3-8(6-7)16(11,13)14/h1-3,6H,5H2,(H2,11,13,14)
Clé InChI
LOFQLHADYYGGAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183