Principaux documents
ENA112933498
Enamine
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)imidazolidin-1-yl]acetamide
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-23307-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.75
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-23307-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)-1-imidazolidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O3/c1-14(8-7-10-5-3-2-4-6-10)12(20)18(13(21)16-14)17-11(19)9-15/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,16,21)(H,17,19)
Clé InChI
XFJUOGDKSPZMPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307