Principaux documents
ENA112933417
Enamine
4-(1H-indol-3-yl)piperidine-1-carboxamide
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-26835-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26835-100MG
120,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1H-indol-3-yl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H17N3O/c15-14(18)17-7-5-10(6-8-17)12-9-16-13-4-2-1-3-11(12)13/h1-4,9-10,16H,5-8H2,(H2,15,18)
Clé InChI
GFAZTOFKUDWLFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26835