Principaux documents
ENA112933403
Enamine
2-({[(4-fluorophenyl)methyl]carbamoyl}amino)pentanoic acid
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-26558-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-26558-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-{[(4-fluorobenzyl)amino]carbonyl}norvaline
Inchi Code
1S/C13H17FN2O3/c1-2-3-11(12(17)18)16-13(19)15-8-9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3,(H,17,18)(H2,15,16,19)
Clé InChI
PMQAYERLSSGGCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26558
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26558