Principaux documents
ENA112933387
Enamine
2-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]oxirane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2,4-dimethylphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8-3-4-11(9(2)5-8)13-7-10-6-12-10/h3-5,10H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
AYVQIRLANZOASX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22503