Principaux documents
ENA100800954
Enamine
2-chloro-N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-24592-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.7
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-24592-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O2/c13-8-11(16)14-9-3-1-4-10(7-9)15-6-2-5-12(15)17/h1,3-4,7H,2,5-6,8H2,(H,14,16)
Clé InChI
ZLKNMNXYMFJRNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592