Principaux documents
ENA090493129
Enamine
2-chloro-1-[4-(4-fluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-22573-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.77
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-22573-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14ClFN2O3S/c13-9-12(17)15-5-7-16(8-6-15)20(18,19)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4H,5-9H2
Clé InChI
NVNPFTFEZGDPTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573