Principaux documents
ENA090493104
Enamine
3-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.28
Numéro MDL:
Pf
239-240
Iupac Name
3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c17-11-6-4-5-10(9-11)13-15-14-12-7-2-1-3-8-16(12)13/h4-6,9,17H,1-3,7-8H2
Clé InChI
MDVXGUQWECPHRT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25486
Melting Point
239-240
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25486