Principaux documents
ENA087845073
Enamine
2-chloro-N-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.59
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-methyl-5-isoxazolyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O2/c1-4-2-6(11-9-4)8-5(10)3-7/h2H,3H2,1H3,(H,8,10)
Clé InChI
XXWIBXGRFWHVCP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24698