Key Documents
ENA069848681
Enamine
3-(methanesulfinylmethyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.24
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(methylsulfinyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-13(12)6-7-3-2-4-8(5-7)9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
HNKXRQQFQWARSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24008
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24008