Key Documents
ENA068330990
Enamine
methyl({[5-(2-methylcyclopropyl)furan-2-yl]methyl})amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Iupac Name
N-methyl[5-(2-methylcyclopropyl)-2-furyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-7-5-9(7)10-4-3-8(12-10)6-11-2/h3-4,7,9,11H,5-6H2,1-2H3
Clé InChI
MYVUMGMKLHZXHI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23507
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23507