ENA068330968
Enamine
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Réf. du fournisseur: EN300-23482-100MG
185,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-23482-100MG
185,40 €
Iupac Name
N-ethyl-N-(4-formyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S/c1-3-10(6(2)12)8-9-7(4-11)5-13-8/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
XAHVCILBDCZWKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23482