Principaux documents
ENA066596178
Enamine
2-chloro-N-[3-chloro-4-(difluoromethoxy)phenyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.06
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[3-chloro-4-(difluoromethoxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H7Cl2F2NO2/c10-4-8(15)14-5-1-2-7(6(11)3-5)16-9(12)13/h1-3,9H,4H2,(H,14,15)
Clé InChI
WWDMFMODJDSMSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18907
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18907