Principaux documents
ENA066595919
Enamine
2-(2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenoxy)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.65
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2-chloro-4-formyl-6-methoxyphenoxy)acetamide
Inchi Code
1S/C10H10ClNO4/c1-15-8-3-6(4-13)2-7(11)10(8)16-5-9(12)14/h2-4H,5H2,1H3,(H2,12,14)
Clé InChI
KNWGWROBBUMATG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15279
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15279