Principaux documents
ENA065085939
Enamine
2-(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C6H12N2O3S/c7-8-6(9)3-5-1-2-12(10,11)4-5/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
BHPBLQYIHLJARH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14478
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14478