Principaux documents
ENA061957549
Enamine
4-chloro-6-(chloromethyl)-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.1
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-6-(chloromethyl)-2-pyrimidinyl methyl sulfide
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2S/c1-11-6-9-4(3-7)2-5(8)10-6/h2H,3H2,1H3
Clé InChI
FGHUCGUSRVUUSV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14056
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14056