Key Documents
ENA061488614
Enamine
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.06
Numéro MDL:
Pf
40-42
Iupac Name
5-(chloromethyl)-3-(2-chlorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C9H6Cl2N2O/c10-5-8-12-9(13-14-8)6-3-1-2-4-7(6)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
PUZWQESMXKKSGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13641
Melting Point
40-42
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13641