Principaux documents
ENA061488303
Enamine
3-(3-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-benzothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
100 MG
186,70 €
250 MG
247,80 €
500 MG
364,80 €
1 G
454,50 €
2.5 G
849,70 €
5 G
1 234,50 €
10 G
1 810,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-13692-100MG
186,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
186,70 €
250 MG
247,80 €
500 MG
364,80 €
1 G
454,50 €
2.5 G
849,70 €
5 G
1 234,50 €
10 G
1 810,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-13692-100MG
186,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-1,1-dioxido-1-benzothien-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO4S/c12-11-7-3-1-2-4-8(7)17(15,16)9(11)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
Clé InChI
PESVIVSVXAOIEM-AATRIKPKSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692