Principaux documents
ENA053247431
Enamine
2-[(4-chloropyridin-2-yl)formamido]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.61
Numéro MDL:
Iupac Name
{[(4-chloro-2-pyridinyl)carbonyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c9-5-1-2-10-6(3-5)8(14)11-4-7(12)13/h1-3H,4H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
BERLGDFOMLYTFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13363
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13363