Principaux documents
ENA053247338
Enamine
5-[(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl]pyridine-2-thiol
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-13269-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.48
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-13269-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-[(4-benzyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C16H19N3O2S2/c20-23(21,15-6-7-16(22)17-12-15)19-10-8-18(9-11-19)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,17,22)
Clé InChI
FQBIEZWSRLMUKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13269