Principaux documents
ENA048303914
Enamine
4-[(butan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(sec-butylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4S/c1-3-8(2)12-17(15,16)10-6-4-9(5-7-10)11(13)14/h4-8,12H,3H2,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
WANWYPLZKGZMTG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11034