Principaux documents
ENA048303665
Enamine
5-[(morpholin-4-yl)methyl]-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.4
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinylmethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C15H19N3O2S/c19-14-13-10-3-1-2-4-11(10)21-15(13)17-12(16-14)9-18-5-7-20-8-6-18/h9,17H,1-8H2,(H,16,19)
Clé InChI
HMHARKMGANCXOA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07872
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07872