ENA048303522
Enamine
N-[4-(2-chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Réf. du fournisseur: EN300-11522-100MG
105,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-11522-100MG
105,30 €
Iupac Name
N-[4-(chloroacetyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C13H16ClNO2/c1-13(2,3)12(17)15-10-6-4-9(5-7-10)11(16)8-14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
JPRPQXWYQYKBOO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11522