Key Documents
ENA048303271
Enamine
2-hydroxy-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-5-(1-pyrrolidinylsulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O4S/c12-11(15)9-7-8(3-4-10(9)14)18(16,17)13-5-1-2-6-13/h3-4,7,14H,1-2,5-6H2,(H2,12,15)
Clé InChI
YJBKNNLAVRDQPM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11060
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11060