Key Documents
ENA048303213
Enamine
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(cyanomethoxy)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
LSUOCGNVVCKCSP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10948