Principaux documents
ENA048303070
Enamine
11-(chloromethyl)-1,8,10-triazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaen-13-one
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-04450-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04450-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(chloromethyl)pyrimido[1,2-a]benzimidazol-4(10H)-one
Inchi Code
1S/C11H8ClN3O/c12-6-7-5-10(16)15-9-4-2-1-3-8(9)14-11(15)13-7/h1-5H,6H2,(H,13,14)
Clé InChI
VJPXGCKHJLCJKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04450