Key Documents
ENA024296324
Enamine
2-[(3-methoxyphenyl)amino]acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Pf
101-106
Iupac Name
2-(3-methoxyanilino)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H13N3O2/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)11-6-9(13)12-10/h2-5,11H,6,10H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
OSZINLRWLKBKHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10288
Melting Point
101-106
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10288