Principaux documents
ENA024296232
Enamine
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-ethylacetamide
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-10196-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
165,90 €
250 MG
220,50 €
500 MG
379,10 €
1 G
503,90 €
2.5 G
944,60 €
5 G
1 374,90 €
10 G
2 017,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-10196-100MG
165,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl]-N-ethylacetamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-3-11(6(2)12)8-10-7(4-9)5-13-8/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
QAHGTFJTWCLCBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10196