Principaux documents
ENA024296219
Enamine
N-{[(4-bromo-2-methylphenyl)carbamoyl]methyl}-2-chloroacetamide
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-10183-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
140,40 €
250 MG
200,20 €
500 MG
384,80 €
1 G
512,20 €
2.5 G
1 002,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-10183-100MG
140,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-[2-(4-bromo-2-methylanilino)-2-oxoethyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C11H12BrClN2O2/c1-7-4-8(12)2-3-9(7)15-11(17)6-14-10(16)5-13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,14,16)(H,15,17)
Clé InChI
APRUFSPQGDJZOF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183