Principaux documents
ENA024295913
Enamine
5-methyl-5-(naphthalen-1-yl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.26
Numéro MDL:
Pf
217-218
Iupac Name
5-methyl-5-(1-naphthyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-14(12(17)15-13(18)16-14)11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H2,15,16,17,18)
Clé InChI
PIEMNNIYBRGZFM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09877
Melting Point
217-218
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09877