Principaux documents
ENA024295244
Enamine
5-bromothiophene-2-carbohydrazide
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
91,00 €
5 G
124,80 €
10 G
191,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-09207-100MG
24,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
24,70 €
250 MG
35,10 €
500 MG
55,90 €
1 G
71,50 €
2.5 G
91,00 €
5 G
124,80 €
10 G
191,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-09207-100MG
24,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
144-146
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c6-4-2-1-3(10-4)5(9)8-7/h1-2H,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207
Melting Point
144-146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207