Principaux documents
ENA024294766
Enamine
4-acetyl-N-butylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.34
Numéro MDL:
Iupac Name
4-acetyl-N-butylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H17NO3S/c1-3-4-9-13-17(15,16)12-7-5-11(6-8-12)10(2)14/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
XRIBAEPEBGCNFE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08727
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08727