Principaux documents
ENA024294516
Enamine
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-08476-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
243,10 €
1 G
352,30 €
2.5 G
690,30 €
5 G
1 020,50 €
10 G
1 515,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.71
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-08476-100MG
89,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-N-(2-methylcyclohexyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H18ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
WYGRWDASSJWJGQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08476