Principaux documents
ENA024294512
Enamine
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.72
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(2-chloropropanoyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H16ClNO3/c1-5-17-12(16)9-6(2)10(14-8(9)4)11(15)7(3)13/h7,14H,5H2,1-4H3
Clé InChI
JVNGIXTYBDQIED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08472