Principaux documents
ENA024294510
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.68
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]propanamide
Inchi Code
1S/C11H13ClFNO/c1-8(12)11(15)14-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
WOWKFKLKYPRKOR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08470