Principaux documents
ENA024293780
Enamine
2-[2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-1-yl]acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H9F3N4O/c11-10(12,13)9-15-6-3-1-2-4-7(6)17(9)5-8(18)16-14/h1-4H,5,14H2,(H,16,18)
Clé InChI
DWLHFONLMSROEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07740