ENA018109342
Enamine
ethyl 2-{4-oxo-3-[(phenylcarbamoyl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}acetate
Réf. du fournisseur: EN300-06183-100MG
81,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-06183-100MG
81,90 €
Iupac Name
ethyl (2Z)-[3-(2-anilino-2-oxoethyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]ethanoate
Inchi Code
1S/C15H16N2O4S/c1-2-21-15(20)8-14-17(13(19)10-22-14)9-12(18)16-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,2,9-10H2,1H3,(H,16,18)/b14-8-
Clé InChI
JNFYSHGFPHMVJC-ZSOIEALJSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06183