Principaux documents
ENA018109227
Enamine
5-methyl-4-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2-thione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-methyl-4-phenyl-1,3,4-thiadiazolidine-2-thione
Inchi Code
1S/C9H10N2S2/c1-7-11(10-9(12)13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
UCOSZMPNTRCHEN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06028
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06028