Principaux documents
ENA018109179
Enamine
methyl 4-[(hydroxyimino)methyl]benzoate
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-05969-100MG
96,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
96,20 €
250 MG
135,20 €
500 MG
258,70 €
1 G
370,50 €
2.5 G
726,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-05969-100MG
96,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
129-131
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969
Melting Point
129-131
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05969