Principaux documents
ENA018109127
Enamine
5-methyl-2-(trifluoromethyl)-4H,7H-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.14
Numéro MDL:
Pf
265-267
Iupac Name
5-methyl-2-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Inchi Code
1S/C7H5F3N4O/c1-3-2-4(15)14-6(11-3)12-5(13-14)7(8,9)10/h2H,1H3,(H,11,12,13)
Clé InChI
RCFXSBDEUTWHMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910
Melting Point
265-267
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05910