Documents
ENA018108897
Enamine
2-bromo-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.53
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-(chlorosulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrClO4S/c8-6-2-1-4(14(9,12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
ZZSQGLFOZUQDAM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05638
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05638