Key Documents
ENA018108893
Enamine
4-chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.71
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-5-(4-fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C12H6ClFN2S/c13-11-10-9(5-17-12(10)16-6-15-11)7-1-3-8(14)4-2-7/h1-6H
Clé InChI
CPLNBRLGQDLEKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05634
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05634