Principaux documents
ENA018108554
Enamine
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydrophthalazine-1-carbohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-oxo-3-propyl-3,4-dihydro-1-phthalazinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H14N4O2/c1-2-7-16-12(18)9-6-4-3-5-8(9)10(15-16)11(17)14-13/h3-6H,2,7,13H2,1H3,(H,14,17)
Clé InChI
DQTXLPWUPHPJBA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05256