Principaux documents
ENA018108038
Enamine
3-[benzyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.43
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(benzylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H17NO4S/c22-20(23)17-10-7-13-19(14-17)26(24,25)21(18-11-5-2-6-12-18)15-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2,(H,22,23)
Clé InChI
XDOLSWJSNIRYRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669