Principaux documents
ENA018107657
Enamine
3-(4-aminophenyl)-3-azatricyclo[7.3.1.0,5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-04219-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1 362,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-04219-100MG
81,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
287-288
Iupac Name
2-(4-aminophenyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C18H12N2O2/c19-12-7-9-13(10-8-12)20-17(21)14-5-1-3-11-4-2-6-15(16(11)14)18(20)22/h1-10H,19H2
Clé InChI
ZMJZCOQYUBLDCT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219
Melting Point
287-288
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04219