Key Documents
ENA018107326
Enamine
3-amino-1-[(oxolan-2-yl)methyl]thiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(tetrahydro-2-furanylmethyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H13N3OS/c7-9-6(11)8-4-5-2-1-3-10-5/h5H,1-4,7H2,(H2,8,9,11)
Clé InChI
LLFDTMAFLOEKAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03838
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03838