Key Documents
ENA018107236
Enamine
2-[(4-chlorophenyl)methoxy]benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(4-chlorobenzyl)oxy]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C14H13ClN2O2/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-19-13-4-2-1-3-12(13)14(18)17-16/h1-8H,9,16H2,(H,17,18)
Clé InChI
ZVGRXMCVNCDVBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03737
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03737