ENA018107139
Enamine
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
Réf. du fournisseur: EN300-03630-100MG
81,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-03630-100MG
81,90 €
Iupac Name
2-(4-cyanophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)14-6-9(13)12-11/h1-4H,6,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
FTDADGZSZWFRFA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03630