Principaux documents
ENA018107102
Enamine
3-(morpholin-4-yl)propanehydrazide
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
312,00 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-03585-100MG
68,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68,90 €
250 MG
97,50 €
500 MG
154,70 €
1 G
197,60 €
2.5 G
312,00 €
5 G
501,80 €
10 G
798,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-03585-100MG
68,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-morpholinyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C7H15N3O2/c8-9-7(11)1-2-10-3-5-12-6-4-10/h1-6,8H2,(H,9,11)
Clé InChI
DHHXMRKFJWOESU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03585